Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Tisch- und Compac Sicherheitswerkbank
Lagern Sie kleinere Mengen in der Nähe des Einsatzorts mit dem Justrite Sure-Grip™ EX Countertop und dem Compac Sicherheitsschrank.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Farbe Gelb
Ausführung der Tür Manueller Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Material CR Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Zur sicheren Lagerung von kleineren Mengen brennbarer Flüssigkeiten an einem Arbeitsplatz oder zur Erweiterung der vorhandenen Lagerkapazitäten.
  • Eine selbstschließende Tür
  • Ein einstellbarer Einlageboden
  • Farbe: Gelb
Tischschränke
  • Schneller Zugang zu häufig verwendeten Flüssigkeiten ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
  • Tragbare Größe für den Einsatz in unterschiedlichen Arbeitsbereichen
  • Mit optionaler Wandbefestigungsbaugruppe für die Wandmontage
Compac Schränke
  • Kompaktes Design und Schutz bei begrenztem Platzangebot
  • Kapazität: Eine volle 15 Gallone (57 l) flammbarer Stoffe
Spezifikation
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Manueller Verschluss
CR Stahl
1
Gelb
Entzündbare Stoffe
1
Epoxid, Polyester