Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe
Sure-Grip™ EX Flammable Sicherheitsschrank schützt die Mitarbeiter, reduziert die Brandgefahr und verbessert die Produktivität der Mitarbeiter, durch die Aufbewahrung von brennbaren Kraftstoffen und Chemikalien in einem code-konformen 18-Gauge-Stahlschutzschrank.
1232.35 €
Spezifikation
Farbe Gelb
Produkttyp Lagerschrank für Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Schutz von brennbaren Flüssigkeiten
Enthält U-Loc™ abschließbarer Griff, Haz-Alert™ reflektierende Warnschilder in 3 Sprachen, stabile SpillSlope™ Einlegeböden, selbstverriegelndes Drei-Punkt-Edelstahl-Kugelsystem und geschweißte Konstruktion, zwei Belüftungsöffnungen mit
Material Stahl (CR)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Tragkraft Abmessungen (T x B x H) innen Ausführung der Tür Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tragkraft Abmessungen (T x B x H) innen Ausführung der Tür Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11945346
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Justrite™
8930201
30 gal. 14.56 x 39.5 x 39.62 Zoll (37 x 100.3 x 100.6 cm) Selbstschließend 176 kg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1585.36 €
1232.35 € / 1 Stück
Sparen 353.01 €
22% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Sure-Grip™ EX Flammable Sicherheitsschrank schützt die Mitarbeiter, reduziert die Brandgefahr und verbessert die Produktivität der Mitarbeiter, durch die Aufbewahrung von brennbaren Kraftstoffen und Chemikalien in einem code-konformen 18-Gauge-Stahlschutzschrank.
  • Der bündig montierte Sure-Grip EX Türgriff ist nicht im Weg; verfügt über zwei Sicherheitsschlüssel und kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Die exklusive Selbstverriegelungsfunktion gewährleistet, dass die Schranktüren sicher geschlossen werden, ohne dass der Türgriff manuell betätigt werden muss
  • Die Doppelwandkonstruktion bietet einen 1.5 in. (3.8 cm) großen isolierenden Luftraum, um die Ausbreitung von Flammen zu verhindern. Auf den reflektierenden Haz-Alert™ Etiketten sind Warnhinweise zu sehen, die zusätzlichen Schutz bei Stromausfällen oder Feuer bieten
  • Zwei gegenüberliegende Belüftungsöffnungen mit Flammensperre oben und unten ermöglichen die Ableitung gefährlicher Dämpfe. Die leicht verschließbaren, selbstverriegelnden Schranktüren vereinfachen den Brandschutz
  • Die Selbstverriegelungsfunktion nutzt für den Schutz im Brandfall ein entscheidendes Drei-Punkt-Verriegelungssystem
  • Schmelzlote halten die selbstschließenden Türen weit geöffnet. Die Türen schließen bündig mit der Vorderseite des Schranks ab, für einfachen Zugang und einfache Auffüllung. Automatisches Lösen und Schließen der Türen bei 74 °C (165 °F)
  • Der verdeckte Selbstschließmechanismus bietet optimalen Stauraum und einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
  • Die Modelle mit zwei Türen, die links und rechts eingehängt sind, verfügen über einen selbstschließenden Mechanismus, der die korrekte Schließsequenz gewährleistet, unabhängig davon, welche Tür zuerst entriegelt wird
  • SpillSlope™ Sicherheitseinlageböden leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
  • Verstellbare Nivellierfüße sorgen für eine solide Positionierung und Ausrichtung und für einen dichten Türverschluss
  • Der Erdungsanschluss an der äußeren Seitenverkleidung ermöglicht die einfache Erdung.
  • Innen und außen mit bleifreier Farbe lackiert.
  • Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen
Zertifizierungen
FM-geprüft mit Ausnahme von 19-120-2336.
Compliance
Erfüllt die Richtlinie NFPA 30 und die OSHA-Vorschriften; die Modelle mit selbstschließenden Türen entsprechen außerdem den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes „Uniform Fire Code“.
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Lagerung und Schutz von brennbaren Flüssigkeiten
Stahl (CR)
Epoxid, Polyester
Lagerschrank für Kanister
U-Loc™ abschließbarer Griff, Haz-Alert™ reflektierende Warnschilder in 3 Sprachen, stabile SpillSlope™ Einlegeböden, selbstverriegelndes Drei-Punkt-Edelstahl-Kugelsystem und geschweißte Konstruktion, zwei Belüftungsöffnungen mit
2