Learn More
Invitrogen™ K-AcylStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
Artikelnummer. 17188855 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17188855 10 Reaktionen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17188855
Marke: Invitrogen™ A47358
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SNAP-ChIP (Sample Normalization and Antibody Profiling Chromatin ImmunoPrecipitation) verwendet DNA-barcodierte halbsynthetische Nukleosome, die deutliche post-translationale Modifikationen zur Spike-in-ChIP-Kontrolle tragen.
  • SNAP-ChIP (Probennormalisierung und Antikörper-Profiling-Chromatin-Immunpräzipitation), eine proprietäre Technologie von EpiCypher, verwendet DNA-codierte Designer-Nukleosome, die deutliche post-translationale Modifikationen zur Spike-in-ChIP-Kontrolle tragen.
  • Homogene, vollständig definierte Standards repräsentieren zielgenau die Mononukleosome in den experimentellen Proben
  • Nukleosome werden einer strengen Qualitätskontrolle bzgl. der Chargenkonsistenz unterzogen
  • Einzigartige DNA-Barcodes können von experimentellen Probengenomen unterschieden werden
  • Spike-ins bieten eine direkte Anzeige der Antikörperleistung in ChIP
  • Möglichkeit zur Überwachung technischer Schwankungen zwischen Proben
  • Definierte Standards ermöglichen eine universelle Normierung über Experimente hinweg
  • SNAP-ChIP Panels sind direkt mit Ihrem aktuellen ChIP-Arbeitsablauf kompatibel, wobei halbsynthetische Nukleosome mit der jeweiligen posttranslationalen Modifikation zusammen mit dem Proben-Chromatin immunpräzipitiert und verarbeitet werden.
  • Anwender können die Antikörperfähigkeit (Spezifität und Anreicherung) in einem ChIP-Experiment direkt durch Messung der Rückgewinnung von On- und Off-Target-Nukleosomen überwachen. Die SNAP Spike-ins können als definierter Standard weiter verwendet werden, um Ihre ChIP-Daten zu normalisieren und so die technische Variabilität über Experimente hinweg zu steuern.
  • Das K-AcylStat Panel ist ein Lysin-Acylierungs-Panel aus einem Pool von Nukleosomen, die zweiundzwanzig gut untersuchte, krankheitsrelevante Lysinacylierungskennzeichnungen auf den Histonen H2A, H3 und H4 tragen (Einzelheiten siehe Benutzerhandbuch), sowie eine nicht modifizierte Kontrolle.
  • Darüber hinaus wird jedes dieser Nukleosome von zwei unabhängigen DNA-Barcodes (insgesamt 46 Barcodes im Panel) umhüllt, was ein internes technisches Replikat in jeder ChIP-Reaktion ermöglicht. Mit einem einzelnen Spike-in des Panels kann der Anwendern die Antikörperspezifität prüfen, indem er die Post-IP-Rückgewinnung von On-Target- im Vergleich zu Off-Target-SNAP-ChIP-Nukleosomen untersucht und so die Generierung von qualitativ hochwertigen ChIP-Daten unterstützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rekombinantes Nukleosom-Panel
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern.
Menge 10 Reaktionen
Produktlinie K-AcylStat, SNAP-ChIP
Produkttyp SNAP-ChIP-Panel