Learn More
Invitrogen™ K-MetStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SNAP-ChIP (Sample Normalization and Antibody Profiling Chromatin ImmunoPrecipitation), a proprietary technology from EpiCypher, uses DNA-barcoded semi-syntheic nucleosomes bearing distinct post-translational as spike-in ChIP controls.
- SNAP-ChIP (Sample Normalization and Antibody Profiling Chromatin ImmunoPrecipitation) verwendet DNA-barcodierte halbsynthetische Nukleosome, die deutliche post-translationale Modifikationen zur Spike-in-ChIP-Kontrolle tragen.
- Homogene, vollständig definierte Standards repräsentieren zielgenau die Mononukleosome in den experimentellen Proben
- Nukleosome werden einer strengen Qualitätskontrolle bzgl. der Chargenkonsistenz unterzogen
- Einzigartige DNA-Barcodes können von experimentellen Probengenomen unterschieden werden
- Spike-ins bieten eine direkte Anzeige der Antikörperleistung in ChIP
- Möglichkeit zur Überwachung technischer Schwankungen zwischen Proben
- Definierte Standards ermöglichen eine universelle Normierung über Experimente hinweg
- SNAP-ChIP Panels sind direkt mit Ihrem aktuellen ChIP-Arbeitsablauf kompatibel, wobei halbsynthetische Nukleosome mit der jeweiligen posttranslationalen Modifikation zusammen mit dem Proben-Chromatin immunpräzipitiert und verarbeitet werden.
- Anwender können die Antikörperfähigkeit (Spezifität und Anreicherung) in einem ChIP-Experiment direkt durch Messung der Rückgewinnung von On- und Off-Target-Nukleosomen überwachen. Die SNAP Spike-ins können als definierter Standard weiter verwendet werden, um Ihre ChIP-Daten zu normalisieren und so die technische Variabilität über Experimente hinweg zu steuern.
- Das K-MetStat Panel ist ein Lysin-Methylierungsstatus-Panel, das aus einem Pool von Nukleosomen besteht, die fünfzehn gut untersuchte, krankheitsrelevante Lysinmethylkennzeichnungen auf den Histonen H3 und H4 (mono-, di- und trimethyliertes H3K4, H3K9, H3K27, H3K36 und H4K20) tragen sowie eine nicht modifizierte Kontrolle. Darüber hinaus wird jedes dieser Nukleosome von zwei unabhängigen DNA-Barcodes (insgesamt 32 Barcodes im Panel) umhüllt, was eine interne technische Replikation in jeder ChIP-Reaktion ermöglicht.
- Mit einem einzelnen Spike-in des Panels kann der Anwendern die Antikörperspezifität prüfen, indem er die Post-IP-Rückgewinnung von On-Target- im Vergleich zu Off-Target-SNAP-ChIP-Nukleosomen untersucht und so die Generierung von qualitativ hochwertigen ChIP-Daten unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rekombinantes Nukleosom-Panel |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern. |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Produktlinie | K-MetStat, SNAP-ChIP |
| Produkttyp | SNAP-ChIP-Panel |