Learn More
Anritsu™ K Thermoelement
Artikelnummer. 11932139
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
≤ 250 °C
≤ 400 °C
Modell:
Miniatur, rund
Standard-Quadrat
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Modell Packungsgröße
11932139 ≤ 400 °C Standard-Quadrat 1 Stück
11942139 ≤ 250 °C Miniatur, rund 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11932139 Lieferant Anritsu™ Lieferanten-Nr. MG22KGW1ANP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.05 €
    161.57 € / 1 Stück
    Sparen 112.48 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Messfühler lassen sich mithilfe der mitgelieferten Magneten am zu messenden Objekt anbringen. Anritsu™ Magnetsonden vom Typ K sind Temperatursonden für stationäre Oberflächen.
  • Für stationäre Oberflächen geeignet
  • Mit runder oder quadratischer Standfläche erhältlich
  • Magnetsonde, die an Stahloberflächen angebracht werden kann
  • Thermoelement-Kontakt
Spezifikation
Genauigkeit ±1,4 °C (100 °C Oberfläche)
Analysezeit 2,0 s
Beschreibung Kopfgröße:32 x 27 x 34 mm (L x B x H)
Temperatur (metrisch) ≤ 400 °C
Typ Thermocouple Sonde
Material Chromel-Alumel
Modell Standard-Quadrat