Learn More
Ansell K200BR Heavy Duty Latex-Coated Industrial Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Nahtlose Handschuhe aus Polybaumwolle sind flexibel und bequem.
- Latexbeschichtung für verbesserte Griffsicherheit bei nassen oder trockenen Bedingungen.
- Die Handfläche & ist mit einem vollumfänglich mit Daumen-beschichteten Crinkle-Finish versehen.
- Der offene Handrücken reduziert übermäßige Schweißbildung.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Rot |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polycotton |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 3241 |
| Mehr anzeigen |