Learn More
Ansell K200BR Heavy Duty Latex-Coated Industrial Gloves
Artikelnummer. 16885290 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16885290
Marke: Ansell C135090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Exzellenter Nass- und Trockengriff
  • Nahtlose Handschuhe aus Polybaumwolle sind flexibel und bequem.
  • Latexbeschichtung für verbesserte Griffsicherheit bei nassen oder trockenen Bedingungen.
  • Die Handfläche & ist mit einem vollumfänglich mit Daumen-beschichteten Crinkle-Finish versehen.
  • Der offene Handrücken reduziert übermäßige Schweißbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Latex
Farbe Rot
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Hand Spezifisch
Material Polycotton
Größe 9
Norm EN 388 3241
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie K200BR