Learn More
Ansell K200BR Heavy Duty Latex-Coated Industrial Gloves
Artikelnummer. p-7215060 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16875290
Marke: Ansell C135080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Exzellenter Nass- und Trockengriff
  • Nahtlose Handschuhe aus Polybaumwolle sind flexibel und bequem.
  • Latexbeschichtung für verbesserte Griffsicherheit bei nassen oder trockenen Bedingungen.
  • Die Handfläche & ist mit einem vollumfänglich mit Daumen-beschichteten Crinkle-Finish versehen.
  • Der offene Handrücken reduziert übermäßige Schweißbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Latex
Farbe Rot
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Hand Spezifisch
Material Polycotton
Größe 8
Norm EN 388 3241
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie K200BR