Learn More
Thermo Scientific™ K252c, 99 %
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Menge | 1 mg |
| Beschreibung | Beige bis Braun |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hemmt Proteinkinase C |
| Assay | 99% |
| CAS | 85753-43-1 |
| Summenformel | C20H13N3O |
| Formelmasse | 311.34 |
| Synonym | Staurosporinone; 6,7,12,13-Tetrahydro-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazol-5-one |
| Löslichkeit | Soluble in DMSO at 25mM. Also soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.