Learn More
K858 (Racemic), MedChemExpress
Artikelnummer. 16487766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487766 100 mg 100 Milligramm
16467988 10 mg 10 Milligramm
16433917 50 mg 50 Milligramm
16410458 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487766 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19966
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material K858 (Racemic)
Physikalische Form Solid
CAS 72926-24-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H15N3O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (360.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN(C(C)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)S1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 277.34
Formelmasse 277.34
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research