Learn More
Kaempferol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327537 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327537 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14502000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaempferol
CAS 520-18-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kaempferol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H10 O6
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Kaempferol
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Menge 1 mL
Formelmasse 286,0477 g/mol