Learn More
Kaempferol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaempferol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H |
| Formelmasse | 286.0477 |
| Reinheit (%) | >95% |