Learn More
Robin™ Kahn Complete Schüttler
Artikelnummer. 11919607
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 U/min
180 U/min
40 bis 120U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11919607
Marke: Robin™ PB021
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vielseitiger Schüttler zum Mischen oder Rühren von Zutaten und Lösungen in Kolben, Flaschen, Bechern und Kahn-Gestellen. Der Robin™ Kahn Komplett-Schüttler ist in verschiedenen Schüttelgeschwindigkeitsbereichen erhältlich.
  • Mischt oder agitiert Zutaten und Lösungen.
    • Flaschen
    • Flaschen
    • Bechergläser
    • Kahn-Racks
    • usw.
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 6,5 kg
Drehzahlbereich 40 bis 120U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 25 W
Wirkleistung 25 W
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 250 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 360 x 130 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 360 mm
Modell Kline Rührer komplett 40 bis 120 T