Learn More
Robin™ Kahn Complete Schüttler
Artikelnummer. 11959607
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 U/min
180 U/min
40 bis 120U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
11959607 100 U/min 1 Stück
11959617 180 U/min 1 Stück
11919607 40 bis 120U/min 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11959607
Marke: Robin™ PB007
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vielseitiger Schüttler zum Mischen oder Rühren von Zutaten und Lösungen in Kolben, Flaschen, Bechern und Kahn-Gestellen. Der Robin™ Kahn Komplett-Schüttler ist in verschiedenen Schüttelgeschwindigkeitsbereichen erhältlich.
  • Mischt oder agitiert Zutaten und Lösungen.
    • Flaschen
    • Flaschen
    • Bechergläser
    • Kahn-Racks
    • usw.
Tekniske data
Tragkraft (metrisch) 6,5 kg
Drehzahlbereich 100 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 25 W
Wirkleistung 25 W
Produkttyp Kahn Complete Schüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 250 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 360 x 130 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 360 mm
Zeitschaltbereich 15 min
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.