Learn More
Robin™ Kahn Complete Schüttler
Artikelnummer. 11959617
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 U/min
180 U/min
40 bis 120U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
11959617 180 U/min 1 Stück
11959607 100 U/min 1 Stück
11919607 40 bis 120U/min 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11959617
Marke: Robin™ PB008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vielseitiger Schüttler zum Mischen oder Rühren von Zutaten und Lösungen in Kolben, Flaschen, Bechern und Kahn-Gestellen. Der Robin™ Kahn Komplett-Schüttler ist in verschiedenen Schüttelgeschwindigkeitsbereichen erhältlich.
  • Mischt oder agitiert Zutaten und Lösungen.
    • Flaschen
    • Flaschen
    • Bechergläser
    • Kahn-Racks
    • usw.
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 6,5 kg
Drehzahlbereich 180 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 25 W
Wirkleistung 25 W
Produkttyp Kahn Complete Schüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 250 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 360 x 130 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 360 mm
Zeitschaltbereich 60 min