Learn More
WTW™ KAL.Kit Kalibrierset für Turb™ 555T Trübungsmessgerät
Artikelnummer. 15580665
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Turb 555 Trübungsmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15580665 Turb 555 Trübungsmessgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15580665 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 600545
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezieller Kalibriersatz für das WTW™ Turb™ 555T Trübungsmessgerät, enthält Indexierungsringe und Reinigungstücher
  • Kalibrierset, bestehend aus vier Fläschchen mit 0,02, 10,0, 100 und 1.750 NTU
  • Für den Einsatz mit dem Turb™ 555 Tisch-Turbidimeter für fortgeschrittene Laboranwendungen
  • Das Kit enthält mehrere Gewebe und Indexringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Turb 555 Trübungsmessgerät
Enthält Vier Fläschchen mit 0,02, 10,0, 100 und 1.750 NTU, Reinigungstücher und Indexierungsringe