Learn More
Kallikrein 11 Antibody (101), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18614690 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18614690 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18614690 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289629APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Kallikrein 11 Monoclonal specifically detects Kallikrein 11 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Kallikrein 11
Anwendungen Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 101
Konjugat APC
Verdünnung Sandwich ELISA Capture
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, Hippostasin, hK11, kallikrein 11, kallikrein-related peptidase 11, MGC33060, PRSS20kallikrein-11, Serine protease 20, TLSPhippostasin, Trypsin-like protease
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 11 (Accession#: NP_006844.1; Met1-Asn250).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11012
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus