missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kallikrein 3/PSA Antibody (CL9414) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-05505JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kallikrein 3/PSA Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Kallikrein 3/PSA | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07288, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Tumor Biomarkers | |
| 354 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9414 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur