missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kallikrein 3/PSA Antibody (CL9414) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Kallikrein 3/PSA Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kallikrein 3/PSA |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL9414 |
| Konjugat | mFluor Violet 500 SE |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07288, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?