missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 3/PSA Antibody (SPM352), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18740364 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18740364 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18740364

Marke: Novus Biologicals NBP234768PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 3/PSA Monoclonal specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Kallikrein 3/PSA
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM352
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Gen-Alias APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Gensymbole KLK3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Kallikrein 3/PSA from human sperm plasma (Uniprot: P07288)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 354
Testspezifität Recognizes a single protein of 33-34kDa, identified as the prostate specific antigen (PSA). This monoclonal antibody is highly specific to PSA and stains prostatic secretory and ductal epithelium in both normal and neoplastic tissues. PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) exclusively produced by the prostate epithelium, and abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.