Learn More
Melford Kanamycin A
Artikelnummer. 30018366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018366 5 g 5 Gramm
30018363 1 g 1 Gramm
30018364 10 g 10 Gramm
30018365 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018366 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. K220005.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.69 €
    71.17 € / 5 Gramm
    Sparen 44.52 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kanamycin A ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das in den Lebenswissenschaften weit verbreitet ist.
Kanamycin A ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das in den Lebenswissenschaften weit verbreitet ist. Es wird aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus gewonnen und besitzt starke antimikrobielle Eigenschaften gegen ein breites Spektrum von Bakterien.
Im Bereich der Biowissenschaften wird Kanamycin A vorwiegend als Selektionsmittel in mikrobiologischen und molekularbiologischen Anwendungen eingesetzt. Es wird häufig Kulturmedien zugesetzt, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen, die das Kanamycin-Resistenzgen nicht besitzen. Diese selektive Eigenschaft ermöglicht die Isolierung und Identifizierung von Zellen oder Organismen, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie das Resistenzgen exprimieren.
Forscher und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen wie Molekularbiologie, Gentechnik und Biotechnologie verwenden Kanamycin A in Experimenten mit rekombinanter DNA-Technologie.
Es wird häufig als selektierbarer Marker in Plasmiden und anderen Vektoren eingesetzt, um sicherzustellen, dass nur Zellen, die das gewünschte genetische Material tragen, überleben und sich vermehren.
Darüber hinaus wird Kanamycin A in Laboruntersuchungen eingesetzt, um bakterielle Resistenzmechanismen zu erforschen und die Wirksamkeit antimikrobieller Verbindungen zu bewerten. Durch sein breites Wirkungsspektrum und seine geringe Toxizität ist es ein wertvolles Werkzeug für Forscher, die sich mit bakterieller Genetik, Proteinexpression und Antibiotikaresistenz befassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin A
CAS 25389-94-0
Menge 5 g
Summenformel C18H36N4O11-H2SO4