Learn More
Kanamycinsulfat 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321546 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321546 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14505520WA100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin Monosulfate
CAS 25389-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kanamycin Monosulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H36 N4 O11 . H2 O4 S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Kanamycin A sulfate (7CI), Kanamycin, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Cantrex, Cristalomicina, Enterokanacin, Kamycin, Kanabristol, Kanacedin, Kanachron, Kanamycin A monosulfate, Kanamycin monosulfate, Kanamycin sulfate, Kanamytrex, Kanaqua, Kanasig, Kanatrol, Kanescin, Kanicin, Kannasyn, Kano, Kantrex, Kantrexil, Kantrim, Kantrox, Kasmynex, Kenendomycin, Klebcil, Ophtalmokalixan, Otokalixin, Resistomycin
InChI-Formel InChI=1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Schwefelsäure
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 582.58
Menge 1 mL
Formelmasse 582,2054 g/mol