Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamycin-Sulfat
Artikelnummer. 15190007 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15190007 50 g 50 Gramm
15274854 10 g 10 Gramm
15284854 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15190007 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 450810500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kanamycin-Sulfat, CAS-Nr. 25389-94-0, ist ein Salz des Aminoglykosid-Sulfats mit antibakterieller Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Kanamycin-Sulfat ist die Sulfat-Salzform von Kanamycin A
  • Es wurde von Streptomyces kanamyceticus isoliert
  • Diese Verbindung hemmt die Translokation während der Proteinbiosynthese.Es bindet an die ribosomale 30S-Untereinheit, was zu einer Fehllesung der mRNA-Sequenz führt
Verwendung
  • Kanamycin-Sulfat zeigt antibakterielle Aktivität.Es ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie gegen Mycoplasma-Arten
  • Diese Verbindung ist außerdem an der Translation von prokaryotischen Ribosomen beteiligt
  • In molekularbiologischen Experimenten wird es häufig verwendet, um Transformanten auszuwählen und zu isolieren, die das Kanamycin-Resistenzgen exprimieren, und Pflanzen, die das NPT II (APH3)-Gen integriert haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25389-94-0
Summenformel C18H38N4O15S
Molekulargewicht (g/mol) 582.575
MDL-Nummer MFCD00070253
InChI-Schlüssel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
PubChem CID 134129479
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin sulfate
Typ Kanamycin Sulfate
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 582.59
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.