Learn More
Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490276 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11490276 5 g
11400056 1 g
11491175 25 g
11480396 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11490276 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219985305
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamycetikus USP Qualität, weißes Pulver
  • Es handelt sich um ein Breitband-Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces kanamyceticus gewonnen wird.
  • Es wird als Zusatzstoff in Kulturmedien für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Esculin-Azid-Agar und für die Auswahl transformierter Pflanzenzellen verwendet, die die Neomycin-Phosphotransferase auf einem Kanamycin-Medium enthalten.
  • Kanamycin-Sulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen verwendet werden, die mit dem Resistenzgen Kanamycin B transformiert wurden.
  • Kanamycinsulfat ist ein antimikrobielles Mittel, das gegen gramnegative und grampositive Bakterien sowie Mykoplasmen wirksam ist.
  • Es bindet an die 70S ribosomale Untereinheit, hemmt die Translokation und führt zu Fehlcodierungen.
  • Es besteht Kreuzresistenz zwischen Kanamycin und Neomycin, Framycetin und Paromomycin, und es wurde über partielle Kreuzresistenz zwischen Kanamycin und Streptomycin berichtet. Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nucleotidyltransferase) verändern das Antibiotikum und verhindern so dessen Wechselwirkung mit Ribosomen.
Chemische Identifikatoren
CAS 25389-94-0
Summenformel C18H38N4O15S
Molekulargewicht (g/mol) 582.58
MDL-Nummer MFCD00070253
InChI-Schlüssel OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Synonym Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
Spezifikation
Typ Kanamycin
Physikalische Form Pulver
pH 6,5 bis 8,5 (1%-Lösung)
Schmelzpunkt >250 °C
Verlust bei Trocknung <4%
Wirksamkeit >750 µg/mg
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in 10–50 mg/ml Wasser
Güte USP