Learn More
Kanosaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135638 100 mg 100 Milligramm
30003417 10 mg 10 Milligramm
30005487 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK139500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57649-10-2
Summenformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,5-Triol; Hydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanosamine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Formelmasse 215.0561
Reinheit (%) >95%