Learn More
Kaolin, rein, leicht, mit Säure gewaschen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
1332-58-7
Al2H4O9Si2
258.16
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
56841936
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
1332-58-7
Al2H4O9Si2
258.16
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
56841936
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Schmelzpunkt 1750°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
MDL-Nummer MFCD00062311
IUPAC-Name dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Formelmasse 258.2g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Produktidentifikator
  • Kaolin