Learn More
Kaolin, TRC
Artikelnummer. 30403007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403007 100 g 100 Gramm
30400098 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK139560100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaolin
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2O7Si2.2H2O
Menge 100 g
Synonym Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
InChI-Formel InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC-Name Oxo-Oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxy-silan;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
Formelmasse 257.9025