Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Schutzkappen aus Polyethylen
Artikelnummer. p-8000382
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
20 mm
35 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10441795
Marke: Poeppelmann™ 25001600000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyethylen. Poppelmann™ Kapsto™ Schutzkappen aus Polyethylen dienen zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung
  • Polyethylen
  • Gelb
  • Schutz von Rohren während des Transports und der Aufbewahrung
Spezifikation
Material Polyethylen
Gesamtlänge (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Schutzkappe