Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10412745
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4,4 mm
6 mm
6,8 mm
9 mm
16,8 mm
21,2 mm
22,9 mm
23,7 mm
26,2 mm
35,2 mm
45,2 mm
56,7 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 mm
15 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
16 mm
25 mm
30 mm
32 mm
33 mm
35 mm
45 mm
55 mm
67 mm
Packungsgröße:
100 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10412745 4,4 mm 10 mm 11 mm 100 Stück
10402745 2,8 mm 10 mm 10 mm 100 Stück
10389044 6 mm 10 mm 13 mm 100 Stück
10597404 6,8 mm 10 mm 14 mm -
10461405 16,8 mm 15 mm 25 mm 100 Stück
10708375 9 mm 10 mm 16 mm 100 Stück
10013334 21,2 mm 18 mm 30 mm 100 Stück
10576044 22,9 mm 19 mm 32 mm 100 Stück
10595854 23,7 mm 19 mm 33 mm 100 Stück
10527794 26,2 mm 19 mm 35 mm 100 Stück
10319254 35,2 mm 22 mm 45 mm 100 Stück
10229954 45,2 mm 25 mm 55 mm 100 Stück
10368924 56,7 mm 25 mm 67 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10412745 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 61000020000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,4 mm
Material Polyethylen
Gesamtlänge (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Polyäthylen-Versiegelungspropfen