Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Kegelverschlüsse aus Polyethylen
Artikelnummer. 10471415
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10471415 17 mm -
10410075 13 mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10471415
Marke: Poeppelmann™ 60007900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyethylen. Poppelmann™ Kapsto™ Kegelverschlüsse aus Polyethylen sind universell als Kappe oder Stopfen einsetzbar.
  • Polyethylen
  • Gelb
Spezifikation
Material Polyethylen
Gesamtlänge (metrisch) 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Naturfarben
Produkttyp Konische Verschlüsse