Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Description
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Specifications
Specifications
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,2 Durchmesser x 10 mm H |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen |
| Höhe (metrisch) | 14 mm |
| Länge (metrisch) | 9,3 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7,5 Durchm. x 10 mm H |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Verschlussstopfen |