Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10451405
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchmesser x 22 mm H
36,6 Durchmesser x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchmesser x 17 mm H
39,7 Durchmesser x 19 mm H
42,8 Durchmesser x 19 mm H
7,5 Durchmesser x 10 mm H
8,3 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10451405 24 mm 17,5 mm 15 mm 100 Stück
10686635 17 mm 11,3 mm 10 mm -
10328624 18 mm 12,5 mm 12 mm 100 Stück
10093514 19 mm 13,5 mm 12 mm 100 Stück
10618175 19 mm 14 mm 12 mm 100 Stück
10257024 21 mm 15 mm 13 mm -
10628175 22 mm 17,3 mm 13 mm 100 Stück
10587754 22 mm 16,3 mm 13 mm 100 Stück
10105504 29 mm 22 mm 16 mm 100 Stück
10537794 37 mm 29,8 mm 16 mm 100 Stück
10043384 39,7 Durchmesser x 17 mm H 31,4 Durchmesser x 31 mm H 38 mm 100 Stück
10155694 31,7 Durchmesser x 22 mm H 33,3 Durchmesser x 22 mm H 41 mm 100 Stück
10470255 36,6 Durchmesser x 23 mm H 38,2 Durchmesser x 23 mm H 48 mm 100 Stück
10738405 39,7 Durchmesser x 19 mm H 41,4 Durchmesser x 19 mm H 49 mm -
10388564 7,5 Durchmesser x 10 mm H 9,2 Durchmesser x 10 mm H 14 mm 100 Stück
10758575 42,8 Durchmesser x 19 mm H 44,4 Durchmesser x 19 mm H 51 mm 100 Stück
10155584 8,3 mm Durchmesser x 10,0 mmH 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH 15 mm 100 Stück
17 options
Artikelnummer. 10451405
Marke: Poeppelmann™ 61000160000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Farbe Gelb
Innendurchmesser (metrisch) 17,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Höhe (metrisch) 15 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material Polyethylen
Typ Verschlusspfropfen