Learn More
Kapton Polyamidband
Artikelnummer. 15298106 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
3,81 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
15298106 3,81 cm 1 Stück
13035696 25,4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15298106 Lieferant Kapton Lieferanten-Nr. 0827783
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyamidband ist ein chemikalienbeständiges Klebeband, das mit einem hochtemperaturbeständigen Silikonklebstoff hergestellt wird.
  • Bietet hohe Hitzebeständigkeit und Zugfestigkeit, gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen -100 und 500 °F (-73 bis 260 °C).
  • Entspricht den UL-510-Anforderungen an Flammschutzmittel.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-510
Klebstofftyp Silikon
Material Polyimid
Produkttyp Klebeband
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -100 °F bis 500 °F
Temperaturbereich (metrisch) -73 °C bis 260 °C
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0.0635 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 3,81 cm