Learn More
Karl-Fischer-Reagenz, für Karl-Fischer-Analyse, Lösung ≈5 mg H2O/ml
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| pH | 3.5 to 5.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |