Learn More
Karl Fischer Standard: 0,1 Gew.-% H2O in 10W30 Motoröl, VHG™
Artikelnummer. 17938054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17938054 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938054 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGKF0.1P100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Karl Fischer Standard: 0,1 Gew.-% H2O in 10W30 Motoröl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nominal Water
Verfahren Coulometric Titration
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nominal Water
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
IUPAC-Name Nennwasser
Solvent or Matrix 10W30 Motor Oil
Menge 100 mL