Learn More
Thermo Scientific™ Karmali Selektivagar, blutfrei
Artikelnummer. 13295349
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
90mm-Einzelplatte
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
13295349 90mm-Einzelplatte 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13295349 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5041A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.65 €
    15.86 € / 10 Stück
    Sparen 5.79 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolieren und identifizieren Sie Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus klinischen Proben mit diesem blutfreien Medium.
Isolieren und identifizieren Sie Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus klinischen Proben mit dem blutfreien Thermo Scientific™ Karmali Selektivagar.
Diese Formulierung basiert auf der von Karmali beschriebenen Formulierung und ist zur Hemmung des Wachstums grampositiver Organismen mit Vancomycin ergänzt. Campylobacter-Wachstum wird als glänzend graue Kolonien erkannt.
Campylobacter
-Infektionen gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, die sowohl gastrointestinale als auch systemische Erkrankungen hervorbringen. Campylobacter jejuni ist die am häufigsten berichtete bakterielle Ursache von Lebensmittelinfektionen in den USA. Campylobacter sind kleine, nicht sporenbildende, spiralförmige, gebogene gramnegative Stäbchen, die eine mikroaerophile Umgebung erfordern und kein Trocknen tolerieren können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO 10272
Farbe Tiefschwarz, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Karmali Selektivagar, blutfrei
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt, einlagig
Menge 10/Packung