Learn More
Thermo Scientific™ Karmali selektives Medium/Karmali selektives Medium
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Karmali Selective Medium / Karmali Selective Medium, einem blutfreien Medium auf zwei Seiten derselben Platte. Erhalten Sie mehr Ergebnisse aus einer einzelnen Patientenprobe und produzieren Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen. Reduzieren Sie Lagerprobleme im Inkubator mit einer Doppelplatte und verwenden Sie zugleich weniger Gasgenerationskits zur Schaffung einer mikroaerophilen Atmosphäre.
Campylobacter-Infektionen zählen zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, die zu gastrointestinalen und systemischen Erkrankungen führen. Campylobacter jejuni ist die am häufigsten berichtete bakterielle Ursache von Lebensmittelinfektionen in den USA. Bei Campylobacter handelt es sich um kleine, nicht Sporen-bildende, spiralförmige und gekrümmte Gram-negative Stäbchen, die einen mikroaerophile Umgebung benötigen und keine Trocknung vertragen. Campylobacter wächst bei 42°C, während die normale Stuhlflora gehemmt wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Tiefschwarz, lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Karmali selektives Medium/Karmali selektives Medium |
| Format | 90 mm-Doppelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |