Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kartogenin
Artikelnummer. 16554434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554434 250 mg 250 Milligramm
16544434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554434 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464662500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4727-31-5
Summenformel C20H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 317.34
InChI-Schlüssel SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-({[1,1'-Biphenyl]-4-yl}Carbamoyl)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kartogenin
Schmelzpunkt >280.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formelmasse 317.34