Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kartogenin
Artikelnummer. p-7214506 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16554434
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464662500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4727-31-5
Summenformel C20H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 317.34
InChI-Schlüssel SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-({[1,1'-Biphenyl]-4-yl}Carbamoyl)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kartogenin
Schmelzpunkt >280.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formelmasse 317.34