Learn More
KaryoStat™ Assay
Artikelnummer. 17133019 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 Assays
Packungsgröße:
24 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17133019 24 Assays 24 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17133019 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. 905403
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der KaryoStat Assay ist eine Alternative zur G-Banden-Karyotypisierung, die eine genaue Genotypisierung (Proben-ID) sowie eine vollständige Genomabdeckung für den präzisen Nachweis chromosomaler Aberrationen mit Ergebnissen in 2,5 Tagen bietet.
Der Assay ermöglicht den Nachweis von Aneuploidien, submikroskopischen Aberrationen und Mosaikereignissen für Forschungszwecke. Da der Assay Informationen zum Genotyp liefert, kann er bei der Identifizierung von Triploidien helfen und neutrale Ereignisse wie das Fehlen von Heterozygotie kopieren. Unsere firmeneigene Fertigungstechnologie gewährleistet Arrays, die zwischen den einzelnen Chargen eine hohe Reproduzierbarkeit bieten, ohne das Risiko eines Sondenausfalls, das sich aus der Herstellung der Beads ergibt. Der Assay umfasst Arrays, Reagenzien und eine anwenderfreundliche Datenanalyse-Software für eine kostengünstige und optimierte Analyse pluripotenter Stammzelllinien.
Produktmerkmale:
  • Kostengünstige und genaue Erkennung von chromosomalen Anomalien
  • Karyotypisierung und Genotypisierung (Proben-ID) mit einem Assay
  • Einfache Analyse; keine Zytogenetikkompetenz notwendig
  • Assay enthält Arrays, Reagenzien und kostenlose herunterladbare Software
  • 2,5 Tage bis zum Ergebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay
Anzahl Arrays 24 Arrays
Format GeneChip Sondenarray
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern:
• Arrays
• Modul 2: Pre-Lab TE-Puffer und Wasser
• Modul 4: Main Lab Färbemittel, Haltepuffer, Beads und Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern:
• Modul 1: Pre-Lab Restriktion, Ligation und Amplifikation
• Modul 3: Main Lab Fragmentierung, Markierung und Hybridisierung
Bei Raumtemperatur lagern:
• Modul 5: Main Lab Elutionspuffer
• Aufreinigungs-Waschpuffer
• Waschpuffer A
• Waschpuffer B
Enthält Arrays, Reagenzien, Datenanalysesoftware
Produktlinie KaryoStat
Menge 24 Assays
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis