Learn More
KaryoStat™ HD Assay PLUS
Artikelnummer. 17153019 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 Assays
Packungsgröße:
24 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17153019 24 Assays 24 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17153019 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. 905405
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der KaryoStat HD Assay bietet eine Genotypisierung (Proben-ID) sowie eine vollständige Genomabdeckung mit hoher Auflösung für den präzisen Nachweis chromosomaler Aberrationen.
Der Assay weist eine Empfindlichkeit von über 99 % auf und kann mithilfe des allelischen Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) zuverlässig und mit hoher Spezifität Änderungen der Kopienzahl von 25 bis 50 kb im gesamten Genom erkennen. Diese SNPs mit hoher Dichte ermöglichen eine Visualisierung des Mosaizismus auf niedrigem Niveau, den Nachweis des Fehlens von Heterozygotie (AOH) und von Änderungen der Kopienzahl sowie die Identifizierung genomischer Kontaminationen für Forschungszwecke. Mit mehr als 2,6 Millionen Kopienzahl-Markern deckt der KaryoStat HD Assay alle OMIM™ und RefSeq Gene ab. Unsere firmeneigene Fertigungstechnologie gewährleistet Arrays, die zwischen den einzelnen Chargen eine hohe Reproduzierbarkeit bieten, ohne das Risiko eines Sondenausfalls, das sich aus der Herstellung der Beads ergibt. Der Assay umfasst Arrays, Reagenzien und eine anwenderfreundliche Datenanalyse-Software für eine kostengünstige und optimierte Analyse pluripotenter Stammzelllinien. Der KaryoStat HD Assay Plus enthält außerdem ein Amplifikationsmodul, das für 96 Reaktionen ausreicht.
Produktmerkmale:
  • Breiteste Abdeckung und höchste Leistung für die Erkennung chromosomaler Anomalien
  • Karyotypisierung und Genotypisierung (Proben-ID) mit einem Assay
  • >99 % Empfindlichkeit und kann Änderungen der Kopienzahl von 25–50 kb zuverlässig erkennen.
  • Einfache Analyse; keine Zytogenetikkompetenz notwendig
  • Assay enthält Arrays, Reagenzien und kostenlose herunterladbare Software
  • 2,5 Tage bis zum Ergebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ HD Assay Plus
Anzahl Arrays 24 Arrays
Format GeneChip Sondenarray
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern:
• Arrays
• Modul 2: Pre-Lab TE-Puffer und Wasser
• Modul 4: Main Lab Färbemittel, Haltepuffer, Beads und Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern:
• Modul 1: Pre-Lab Restriktion, Ligation und Amplifikation
• Modul 3: Main Lab Fragmentierung, Markierung und Hybridisierung
Bei Raumtemperatur lagern:
• Modul 5: Main Lab Elutionspuffer
• Aufreinigungs-Waschpuffer
• Waschpuffer A
• Waschpuffer B
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneChip Scanner 3000
Enthält Arrays, Reagenzien, Datenanalysesoftware
Produktlinie KaryoStat™ HD
Menge 24 Assays
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis