Learn More
Nordvlies Katrin inklusive Gigant S Toilettenpapier-Spender
Artikelnummer. 15781087
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15781087 Schwarz 1 Stück
15701077 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15781087 Lieferant Nordvlies Lieferanten-Nr. 92148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45 €
    52.78 € / 1 Stück
    Sparen 18.67 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Katrin Gigant-Spender eignen sich besonders gut für stark frquentierte Bereiche.
  • Spender für große Gigant-Toilettenrollen für häufig frquentierte Bereiche
  • Das Schloss kann mit oder ohne Schlüssel verwendet werden
  • Die gesamte Papierrolle kann mit dem integrierten Rest-Rollenhalter kostengünstig genutzt werden
  • Einfaches Abtrennen des Papiers an allen Seiten und Kanten
  • Kein Suchen in der Spenderöffnung nach dem losen Ende der Papierrolle
  • Katrin Gigant S-Spender eignen sich für Gigant-Rollen der Größe S
  • Neue flexible Rollenbremse für verbessertes Abrollen
  • Hauptrohstoffe wichtiger Kunststoffteile und Schloss: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen)
  • Katrin Inclusive Spender sind beständig gegen hohe Temperaturen
  • Konform mit Brandschutzvorschriften gemäß UL94 (EU)
Spezifikation
Produkttyp Dispenser
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 245 x 239 x 151 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spender für Handtücher
Größe Klein