Learn More
Nordvlies Katrin Inklusive System-Handtuchspender
Artikelnummer. 15791067
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15791067 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15791067 Lieferant Nordvlies Lieferanten-Nr. 90045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.26 €
    176.66 € / 1 Stück
    Sparen 42.60 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Katrin System Handtuchspender ist die schnelle und hygienische Art, die Hände nach dem Waschen mit hypoallergenen Handtüchern zu trocknen.
  • Ein komplettes Sortiment an Katrin Handtuch-Rollen ist erhältlich
  • Die Abdeckung lässt sich zum einfachen Nachfüllen nach oben öffnen
  • Das Einsetzen einer Rolle in den Spender geschieht durch Fallenlassen des Papiers, dann wird es bis zur Markierungslinie herausgezogen und die Abdeckung wird geschlossen
  • Der vollständig öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich und einfach zu reinigen
  • Wenn kein Papier sichtbar ist, gibt es eine einfach zu bedienende PUSH-Leiste für die Papierzufuhr
  • Auf der PUSH-Leiste befinden sich Braille-Anweisungen für Sehbehinderte
  • Kontrollierter Verbrauch, minimaler Widerstand beim Herausziehen und hohe Kapazität: 420 bis 800 Blatt pro Rolle, abhängig von Qualität
  • Das Schloss kann mit oder ohne Schlüssel verwendet werden
  • Es wird stets die gesamte Rolle aufgebraucht. Fast vollständig aufgebrauchte Rollen fallen automatisch in die Restrollenposition, wenn die Rolle einen Durchmesser von ca. 7,5 cm erreicht hat
  • Die leeren Rollenkerne können einfach an der Spenderrückseite herausgezogen und recycelt werden
  • Hauptrohstoffe wichtiger Kunststoffteile und Schloss: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen)
  • Der Papierverbrauch lässt sich dank der transparenten Seitenwände einfach prüfen
  • Katrin Inclusive Spender sind beständig gegen hohe Temperaturen
  • Konform mit Brandschutzvorschriften gemäß UL94 (EU)
Spezifikation
Produkttyp Handtuchspender
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 403 x 335 x 216 mm