missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KChIP2 Antibody (KCNIP2/7588), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18664194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18664194 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18664194

Marke: Novus Biologicals NBP324038F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KChIP2 Monoclonal antibody specifically detects KChIP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KChIP2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KCNIP2/7588
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias A-type potassium channel modulatory protein 2, cardiac voltage gated potassium channel modulatory subunit, Cardiac voltage-gated potassium channel modulatory subunit, DKFZp566L1246, KChIP2, KCHIP2Kv channel-interacting protein 2, Kv channel interacting protein 2, MGC17241, potassium channel interacting protein 2, Potassium channel-interacting protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-270) of human KChIP2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30819
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.