Learn More
KCl 1D Leitfähigkeitsstandards, Hach Lange™
Beschreibung
- Kcl 1 D Leitfähigkeitsstandard, 500 ml, 1 Demal Kcl, 111, 3 ms/cm bei 25 °C (Radiometer Analytical)
- Konzentration von 111.3 ms/cm ± 0.5 % bei 25 °C
- Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum
- Jede Flasche (500 ml) wird mit COFRAC-Verifikationszertifikat sowie einem ISO 31-konform ausgearbeiteten Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitszertifikat geliefert.
- Standardlösung, verifiziert durch das Reference Materials Laboratory
Spezifikation
Spezifikation
| Verfahren | Standardlösung, verifiziert durch das Reference Materials Laboratory |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | KCl |
| Leitfähigkeit | 111.3 mS/cm ± 0.5 % bei 25 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 111.3 mS/cm ± 0.5 % bei 25 °C |
| Element | KCl |
| Menge | 500 ml |