Learn More
KD Scientific Autoklavierbare Spritzen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
150 mL
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | No Needle Included |
| Latexfrei | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduierungen | 5 mL |
| Menge | 1/Packung |
| Volumen (metrisch) | 200 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionspumpe |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Mehr anzeigen |