Learn More
KD Scientific Infusions-/Entnahmepumpen für zwei/mehrere Spritzen
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
2
10
Spannung:
110 V
115 V
Typ:
Infusions-/Entnahmepumpe
Infusionsspritzenpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache Menüsteuerung zur Programmierung des Spritzendurchmessers, der Durchflussrate und des Abgabevolumens
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
- Die letzten Einstellungen werden zur Wiederholbarkeit gespeichert
- Fassungsvermögen: 10 μl bis 140 ml bis zu 10 Spritzen (je nach Spritzengröße)
- Integrierte RS-232-C- und TTL-Schnittstellen für einfache externe Steuerung
- Für Spritzen aus Glas oder Kunststoff
- Erhältlich als Infusion und Infusions-/Entnahmemodelle
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 115 V |
| Flussrate | 0.001 μl/Stunde bis 147 ml/min. |
| Kapazität (metrisch) | 10 μl bis 140 ml |
| Verbinder | RS232C, TTL |
| Lineare Kraft (metrisch) | 18 kg |
| Lineare Kraft (angloamerikanisch) | 40 lb. |
| Reproduzierbarkeit | ±0.2 % |
| Typ | Infusions-/Entnahmepumpe |
| Displaytyp | Backlit LCD |
| Flussratengenauigkeit | ± 0.5 % |
| Mehr anzeigen |