Learn More
KD Scientific Infusions-/Entnahmepumpen für zwei/mehrere Spritzen
Artikelnummer. 10684723
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
2
10
Spannung:
110 V
115 V
Typ:
Infusions-/Entnahmepumpe
Infusionsspritzenpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10684723
Marke: KD Scientific 789200
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Anwenderfreundliche programmierbare Spritzenpumpen.
  • Einfache Menüsteuerung zur Programmierung des Spritzendurchmessers, der Durchflussrate und des Abgabevolumens
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige
  • Automatische Abschaltung
  • Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
  • Die letzten Einstellungen werden zur Wiederholbarkeit gespeichert
Mehrere Spritzenpumpen
  • Fassungsvermögen: 10 μl bis 140 ml bis zu 10 Spritzen (je nach Spritzengröße)
  • Integrierte RS-232-C- und TTL-Schnittstellen für einfache externe Steuerung
  • Für Spritzen aus Glas oder Kunststoff
  • Erhältlich als Infusion und Infusions-/Entnahmemodelle
Spezifikation
Spannung 115 V
Flussrate 0.001 μl/Stunde bis 147 ml/min.
Kapazität (metrisch) 10 μl bis 140 ml
Zertifizierung/Konformität CSA
Verbinder RS232C, TTL
Lineare Kraft (metrisch) 18 kg
Lineare Kraft (angloamerikanisch) 40 lb.
Reproduzierbarkeit ±0.1%
Typ Infusionsspritzenpumpe
Gewicht (angloamerikanisch) 9 lb.
Gewicht (metrisch) 4 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Flussratengenauigkeit ± < 1 %
Anzahl Kanäle 2
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 5.5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 15 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 11 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 28 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9 in.