Learn More
KD Scientific ADAPTER F. SPRITZEN 25, 50 + 100ML 100ML
Artikelnummer. 11935596
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gastight Spritze (25 und 50 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11935596 Gastight Spritze (25 und 50 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11935596 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788314
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Hamilton™ Gastight™ Spritzen mit 25, 50 und 100 ml
  • Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Pumpen der Legato™ Serie
  • Erforderlich für die Entnahmefunktion
Spezifikation
Latexfrei Ja
Produkttyp Adapter
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Gastight Spritze (25 und 50 ml)