Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Gestelle
Artikelnummer. 11995586
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Multi-Rack für große Spritzen
Multi-Rack für kleine Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11995586 Multi-Rack für kleine Spritzen 1 Stück
11985586 Multi-Rack für große Spritzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995586 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 €
    920.80 € / 1 Stück
    Sparen 66.20 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Legato Spritzenpumpen
  • Für bis zu zehn 0,5 μl- bis 20 ml-Spritzen oder sechs 30 bis 60 ml-Kunststoff- oder Glasspritzen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
Spannung 0/1 V
Kapazität (metrisch) 0.5 μl bis 140 ml
Zertifizierung/Konformität CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS
Anwendungen Legato Spritzenpumpe
Flussratengenauigkeit ±0,35 %
Anzahl Kanäle 4
Produkttyp Multi-Rack für kleine Spritzen